Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Ammonium Testbesteck (ca. 50 Bestimmungen)
Führen Sie kolorimetrische Bestimmungen von Ammonium in Oberflächenwasser und Abwasser durch. Das MACHEREY-Nagel™-Visokolor™ ECO Ammonium 3 kolorimetrisches Testkit ermöglicht die genaue Bestimmung von Ammonium mit Grenzwerten bis zu 0.2 mg/l anhand einer Farbvergleichstabelle.
Marke: Macherey-Nagel™ 931008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Ammoniumionen kommen vor allem in Hausmüllgewässern, häufig aber auch in Industrieabwässern vor. In Oberflächen- und Grundwasser weisen Ammoniumionen auf Zersetzung von tierischen oder pflanzlichen Stoffen hin. Die Kontrolle der Ammoniumwerte ist daher für die Wasserversorgung wichtig.
Verfahren: In alkalischem Medium reagieren Ammoniumionen mit Chlor zu Chloramin, das beim Vorhandensein eines Katalysators ein blau gefärbtes Indophenol mit Phenolen bildet. (Reaktionsbasis nach DIN 38406-E5).
- Visuelle und photometrische Auswertung (PF-12Plus / PF-3)
- Umweltfreundlich
- Preisgünstig
- Komfortable Handhabung
- Höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit
- Einfacher Prozess, mit Piktogramm-Anweisungen
- Reagenzienflaschen mit klaren Dosierungsanweisungen
- Kompensation von Trübungen und Farben
- Reagenzien-Nachfüllpacks erhältlich
Spezifikation
Ammoniumionen (NH4+) | |
Ammonium-Bestimmung | |
30 ml NH4-1, 2.5 g NH4-2, 6 ml NH4-3, 70 mm Messlöffel, 2 Messgläser mit Schraubstopfen, Objektträgerkomparator, Farbdiagramm, 5 ml Kunststoffspritze, Anleitungen | |
0,2 – 3,0 mg/l NH4+ | |
Kolorimetrisch | |
ECO Ammonium 3 Kolorimetrisches Testkit |
5 ml Probenvolumen | |
Kann mit PF-12Plus/PF-3-Photometern verwendet werden | |
Je 1 | |
50 Bestimmungen | |
7 min |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Ammonium 3
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution, ethyl alcohol, thymol