Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Carbonathärte Testbesteck (ca. 100 Bestimmungen)
Marke:  Macherey-Nagel™ 931014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Artikelnummer. 10232431
  • 48.70 € / 1 Test
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Je 1
1 Tropfen = 1 °d
100 Tests mit einer durchschnittlichen Härte von 10 °d
ECO Karbonat Härte-Titrationstest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • VISOCOLOR ECO Carbonate hardness
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol