Learn More
Macherey-Nagel™ KIT VISOCOLOR SULFATE
Ermöglicht die genaue Bestimmung selbst niedriger Grenzwerte. Die Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Testkits sind eine Gruppe von kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits, die genau dosierte Einzelreagenzien verwenden. Die Ergebnisse werden visuell mit hochwertigen Farbvergleichskarten ausgewertet.
Marke: Macherey-Nagel™ 931092
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits von Visocolor™ ECO erzielen eine hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, indem sie einzelne Reagenzien verwenden, die präzise dosiert werden können, und indem sie die Trübung und Farbe von Wasserproben ausgleichen können. Die Ergebnisse werden visuell mit Farbvergleichskarten bewertet, die an die ursprünglichen Farben von Standardlösungen angepasst sind, oder photometrisch mit den PF-3 und PF-12 Plus Photometern für die quantitative Auswertung.
Einfach
- Chemische Analyse ohne weiteres Zubehör
- Keine umfassende Schulung erforderlich
- Farbcodierte Reagenzien mit klaren Dosierungsanweisungen
- Leicht verständliche Bedienungsanleitung
Sicher:
- Piktogramm-Testanweisungen
- Reaktionsbasis nach internationalen Standards
- Kompensation von Trübung und Farbe
Einzigartig
- Hochwertige Testkits
- Nachfüllpacks zu Unternehmenspreisen erhältlich
- Umweltfreundliche Entsorgung gebrauchter Reagenzien
- Lieferung in Karton mit Kunststoffeinlage
Spezifikation
Bariumsulfat (Trübung) | |
PF-12 Plus | |
100 Bestimmungen | |
20 bis 200 mg/l SO42- | |
Kolorimetrisch |
Sulfat-Bestimmungen | |
Reagenzien, Farbkomparator, Messlöffel/Glas, Spritze, Anleitung in einem Karton mit Kunststoffeinsatz | |
Je 1 | |
100 Rückstellungen | |
ECO Trübungs-Testkit mit Sulfat |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Sulfate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, barium chloride, ammonium chloride