Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR Testbesteck Gesamthärte H 20 F (ca. 200 Bestimmungen)
Marke:  Macherey-Nagel™ 915005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Artikelnummer. 10579101
  • 54.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Je 1
10 bis 360 mg/l CaCO3
100 Tests mit einer durchschnittlichen Härte von 10 °d
HE-Gesamthärte-Titrationskit mit hoher Empfindlichkeit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • VISOCOLOR HE Total Hardness H 20 F
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: triethanolamine, ethanol