Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO kolorimetrische und Titrationstest-Kits
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
- Kolorimetrische und Titrationstest-Kits
- Vermeidet gefährliche Substanzen, wo immer dies möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung der Gesamthärte von Wasser |
| Enthält | 30 ml spezielles chemische Reagenz |
| Bereich | 1 Tropfen = 1 °d (entspricht 18 mg/l CaCO3) |
| Ausreichend für | 100 Tests mit einer durchschnittlichen Härte von 10 °d |
| Testmethode | Komplexometrische Titration |
| Typ | Visocolor Alpha Härte (Gesamt) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- VISOCOLOR alpha total Hardness
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol