Learn More
EKASTU Safety Visier-Schutzfolie für C 607
Beschreibung
10 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 17 cm |
| Breite (metrisch) | 1 cm |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Klar |
| Länge (metrisch) | 11,5 cm |
| Modell | Scheiben-Schutzfolie zu C 607 |
| Gewicht (metrisch) | ca. 30 Gramm |