Learn More
VistaLab™ Technologies VistaRak™ Pipettenspitzen mit geringer Retention
Hervorragende Passform für Ovation Pipetten
Marke:  VistaLab™ Technologies 4070-1032LR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11906002
  • 77.05 € / 960 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 27-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • VistaLab Originalpipettenspitzen maximieren die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert. Dies sorgt für perfekte Passform und bietet zuverlässige Leistung.
  • Vielzahl an Verpackungskonfigurationen und verschiedene Optionen (steril, zertifiziert RNase/DNase-frei, nicht-pyrogen, mit Filter und mit geringer Retention) erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Geringe Retention
Ungefiltert
Clear
No
Straight
Yes
5 in.
Ovation Pipetten
Ovation™ M
Geringe Retention
192 Spitzen/Gestell
25 µl
Steril
Blue
Autoclavable
Polypropylen
1,7 in.
Ideal für Detergenzien, Enzyme, viskose Proben, schäumende Flüssigkeiten, Plasma, TRIS, BSA und Tween, PCR oder andere biologische Anwendungen
e-beam
Gestell
VistaRak: 5 Racks