Learn More
VistaLab™ Technologies VistaRak™ Pipettenspitzen mit geringer Retention
Hervorragende Passform für Ovation Pipetten
Marke:  VistaLab™ Technologies 4070-1332LR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11925992
  • 116.00 € / 960 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 30-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • VistaLab Originalpipettenspitzen maximieren die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert. Dies sorgt für perfekte Passform und bietet zuverlässige Leistung.
  • Vielzahl an Verpackungskonfigurationen und verschiedene Optionen (steril, zertifiziert RNase/DNase-frei, nicht-pyrogen, mit Filter und mit geringer Retention) erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
25 µl
Steril
Blue
Not Autoclavable
Polypropylen, Polyethylenfilter
1,7 in.
Ideal für Detergenzien, Enzyme, viskose Proben, schäumende Flüssigkeiten, Plasma, TRIS, BSA und Tween, PCR oder andere biologische Anwendungen
e-beam
Gestell
VistaRack: 5 Racks
Gefiltert
Clear
No
Straight
Yes
5 in.
Nur Ovation Pipetten mit 2 μl
Ovation™ M
Geringe Retention
192 Spitzen/Gestell