Learn More
VistaLab™ Technologies VistaRak™ Pipettenspitzen mit geringer Retention
Hervorragende Passform für Ovation Pipetten
82.60 € - 216.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Gestellfarbe | Blau |
Dicke | 5 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Detergenzien, Enzyme, viskose Proben, schäumende Flüssigkeiten, Plasma, TRIS, BSA und Tween, PCR oder andere biologische Anwendungen |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Gefiltert | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gefiltert | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11915992
|
VistaLab™ Technologies
4070-1333LR |
mit Filter | steril | 2 μl |
216.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11955992
|
VistaLab™ Technologies
4070-3004LR |
ohne Filter | nicht steril | 1250 μl |
137.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11995992
|
VistaLab™ Technologies
4070-1002LR |
ohne Filter | nicht steril | 25 μl |
82.60 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11975992
|
VistaLab™ Technologies
4070-3132LR |
ohne Filter | steril | 1250 μl |
149.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11905992
|
VistaLab™ Technologies
4070-3332LR |
mit Filter | steril | 1250 μl |
185.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11906002
|
VistaLab™ Technologies
4070-1032LR |
ohne Filter | steril | 25 μl |
110.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11945992
|
VistaLab™ Technologies
4070-2004LR |
ohne Filter | nicht steril | 250 μl |
82.60 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11935992
|
VistaLab™ Technologies
4070-2132LR |
ohne Filter | steril | 250 μl |
110.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11925992
|
VistaLab™ Technologies
4070-1332LR |
mit Filter | steril | 25 μl |
168.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11965992
|
VistaLab™ Technologies
4070-2332LR |
mit Filter | steril | 250 μl |
165.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- VistaLab Originalpipettenspitzen maximieren die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert. Dies sorgt für perfekte Passform und bietet zuverlässige Leistung.
- Vielzahl an Verpackungskonfigurationen und verschiedene Optionen (steril, zertifiziert RNase/DNase-frei, nicht-pyrogen, mit Filter und mit geringer Retention) erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
5 in. | |
Gestell | |
192 Spitzen/Gestell | |
Nein |
Blau | |
Ideal für Detergenzien, Enzyme, viskose Proben, schäumende Flüssigkeiten, Plasma, TRIS, BSA und Tween, PCR oder andere biologische Anwendungen | |
Geringe Retention, Straight | |
Ja |