Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer
Zur Handhabung großer Volumina, z. B. Rekonstitution von Reagenzien, Kontrollen oder Verdünnungen
362.00 € - 476.00 €
Spezifikation
Material | Aluminium, Edelstahl |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Makropipette |
Enthält | Graduierte Makro-Spitze |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11905842
|
VistaLab™ Technologies
1077 |
± 0.6 % | Rot | 7 ml |
476.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11945832
|
VistaLab™ Technologies
1067 |
± 0.75 % | Grün | 3 ml |
363.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11975832
|
VistaLab™ Technologies
1070 |
± 0.6 % | Rot | 10 ml |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11965832
|
VistaLab™ Technologies
1069 |
± 0.75 % | Gelb | 5 ml |
362.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11955832
|
VistaLab™ Technologies
1068 |
± 0.75 % | Weiß | 4 ml |
363.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11935832
|
VistaLab™ Technologies
1066 |
± 0.75 % | Rot | 2 ml |
363.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11905822
|
VistaLab™ Technologies
1065 |
± 0.75 % | Grau | 1 ml |
363.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11915842
|
VistaLab™ Technologies
1078 |
± 0.6 % | Rot | 8 ml |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11925842
|
VistaLab™ Technologies
1079 |
± 0.6 % | Rot | 9 ml |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11995832
|
VistaLab™ Technologies
1076 |
± 0.6 % | Rot | 6 ml |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Werkseitig kalibriert für eine genaue Volumenabgabe
- Kann für eine genaue Arbeitsleistung bei dichten oder viskosen Flüssigkeiten einfach angepasst werden
Spezifikation
Aluminium, Edelstahl | |
Makropipette | |
Je 1 | |
11 in. | |
1,5 in. |
1 | |
Graduierte Makro-Spitze | |
Nutzungsdauer | |
2,5 in. |