Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Präzisionspipettierer
Zehn Modelle mit festem Volumen von 10 bis 1000 μl
Marke:  VistaLab™ Technologies 1030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11915792
  • 231.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Um eine hohe Volumengenauigkeit über einen breiten Viskositätsbereich zu “gewährleisten”
  • Ideal für wiederholtes Abliefern von Reagenzien mit hoher Präzision und Genauigkeit
  • Farbkodierte Manschetten für leichte Volumen-Identifikation
  • Kapazität auf die Haube graviert
Bestellinformation
Weitere Größen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
± 1.00 %
Grau
1
Präzisions-Pipettierer
Manuelles Entfernen der Spitze
Nutzungsdauer
2 in.
Nicht autoklavierbar
Aluminium, Edelstahl
Nicht steril
1000 µl
Je 1
9 in.
1,5 in.