Learn More
VistaLab™ Technologies Makropipettierer der Marke MLA™ mit einstellbaren Volumina
Beschreibung
Durch einfaches Drehen des Deckels kann eines von vier werkseitig voreingestellten Volumina ausgewählt werden: 2, 3, 4 und 5 ml.
- Genau bis auf ±1%†
- Verwendet werden Einweg-Makropipettenspitzen (Herstellernummer 9048), wodurch Biogefährdung, Bruch und Sterilisationsprobleme vermieden werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Aluminium, Edelstahl |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | MLA Marke |
| Programmierbar | Nein |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |