Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™8-Kanal-Pipettierer
Beschreibung
- Ergonomisch korrekte, komfortables Design mit elektronischen Funktionen für sich wiederholende Prozesse
- Mit Spitzenaufnahmesystem, das ein positives Signal gibt, um anzuzeigen, dass jede Spitze sicher sitzt und versiegelt ist; manuelle Manipulationen nicht erforderlich
- Nach dem Pipettieren werden alle Spitzen per Knopfdruck entsorgt
- Möglich sind Multi-Dispensieren, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Misch- und Serienverdünnungsfunktionen sowie Liquid-Handling-Funktionen mit Abruf der gespeicherten Volumeneinstellungen
- Erhältlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder mit entsprechend platziertem LCD-Bildschirm
- Für präzises Dosieren von Flüssigkeiten von 0,5 bis 1250 μLitern
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,8 % bei 250 μl, ±1 % bei 125 μl, ±2,5 % (bei 25 μl) |
| Kompatible Spitzen | Mittlere Spitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitze (300 μl) |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Modell | Rechtshändig |
| Mehr anzeigen |