Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ elektronischer Einkanalpipettierer
Perfekte ergonomische Wahl für alle, die ein umfassendes Menü an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen benötigen
Marke: VistaLab™ Technologies 1065-0125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Einwegdüse
- Das geschützte Energiefreigabesystem wirft Spitzen auf Knopfdruck ab
- Konturierter Kolben aktiviert die Pipettieraktivität elektronisch
- Haken lässt sich für eine individuelle Passform und reduzierten Halteaufwand leicht verstellen
- Natürliche Form gewährleistet maximale Stabilität beim Pipettieren bei minimalem Anpressdruck
- Einfache Anwendung per Knopfdruck
- Vollständig elektronische Vorgänge maximieren Effizienz für alle Aufgaben, einschließlich Multi-Ddispensierung, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Serienverdünnung und automatisches sequenzielles Dispensieren
- Sicherer Stand auf Arbeitsplatten
- Mit Ladegerät/Netzteil
Spezifikation
±0,8 % | |
VistaLab™ Spitze | |
VistaLab™ Spitze | |
Rechtshänder | |
Ovation™ | |
2 bis 125 μL | |
Ergonomisch | |
Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger | |
5 | |
2 Jahre eingeschränkte Garantie | |
8 in. | |
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil |
Lithium-Ionen | |
Grün | |
Polykarbonat ABS | |
1 | |
Pipette | |
LCD | |
VistaLab™ Spitze | |
0,5 μL | |
1 Stück | |
8 in. | |
6 in. |