Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer
Artikelnummer. 11932225
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 μl
10, 100, 200, 1.000 μl
100 μl
2 μl
20 μl
200 μl
25 μl
50 μl
500 μl
Genauigkeit:
± 1.5 %
±0,8 %
±1,0%
±1,5 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %
plusmn; 1,4%
Typ:
Ein-Hub-Pipettierer
Pipette mit festem Volumen
Zwei-Hub-Pipette
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Genauigkeit Typ unitSize
11932225 20 μl ±1,0% Ein-Hub-Pipettierer 1 Stück
11942225 25 μl plusmn; 1,4% Ein-Hub-Pipettierer 1 Stück
11952225 50 μl ±0,8 % Ein-Hub-Pipettierer -
11962225 100 μl ±0,8 % Ein-Hub-Pipettierer 1 Stück
11972225 200 μl ±0,8 % Ein-Hub-Pipettierer 1 Stück
11902235 500 μl ±0,8 % Ein-Hub-Pipettierer 1 Stück
11922235 1.000 μl ±0,8 % Ein-Hub-Pipettierer 1 Stück
11912235 10, 100, 200, 1.000 μl ±1,5 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %/ ±0,8 % Pipette mit festem Volumen 1 Stück
11922245 2 μl ± 1.5 % Zwei-Hub-Pipette 1 Stück
11986885 50 μl ±0,8 % Zwei-Hub-Pipette 1 Stück
11946895 1.000 μl ±0,8 % Zwei-Hub-Pipette 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11932225 Supplier VistaLab™ Technologies Supplier No. 11570010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
  • Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
  • Ovation F1 erhältlich von 5-1000 μL
  • Ovation F2 erhältlich von 1-1000 μL
  • Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
  • Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
  • Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
  • Kalibrierung im Labor möglich
Specifications
Genauigkeit ±1,0%
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
Material Polycarbonat ABS
Modell F1
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Unsteril
Typ Ein-Hub-Pipettierer
Volumen (metrisch) 20 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
Enthält Regalhaken, Kalibrierschlüssel
Präzision 0,30%
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie