Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer
Beschreibung
- Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
- Ovation F1 erhältlich von 5-1000 μL
- Ovation F2 erhältlich von 1-1000 μL
- Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
- Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
- Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
- Kalibrierung im Labor möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,8 % |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Modell | F1 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Ein-Hub-Pipettierer |
| Mehr anzeigen |