Learn More
Merck Visualizer Western Blot Detection Kit
Marke: Merck 64-202BP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Chemilumineszenz | |
20 Blots | |
Western-Blot, Dot/Slot-Blot | |
Visualizer Western Blot Detection Kit |
Ziege Anti-Kaninchen-IgG, HRP-Konjugat, Visualizer™ Detection Reagent B, Visualizer™ Detection Reagent A | |
20 Blots | |
Kaninchen |