Learn More
Invitrogen™ Vitamin D3 Receptor Human Protein, Ligand Binding Domain
Vitamin D3 Receptor, Ligand Binding Domain (VDR-LBD) is a 65.50 kDa recombinant human protein (amino acids 93-427) expressed as a GST-tagged fusion protein in baculovirus-infected insect cells.
Marke:  Invitrogen™ PV4552
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10382363
  • 1770.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
VDR-LBD was expressed and purified in the absence of exogenous ligands, making it ideal for ligand binding and coregulator displacement studies.
Spezifikation
Spezifikation
Nuclear Receptor Assay
50μg
RUO - research use only
Vitamin D3 Receptor
Recombinant
7421
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Ligand Binding Domain
Human
Hormone Receptors