Learn More
Invitrogen™ Vitamin D3 Receptor Recombinant Human Protein
This full-length human Vitamin D3 Receptor is purified from recombinant baculovirus-infected insect cells and is soluble and functionally active with an observed Kd for [3H]-1α, 25-dihydroxyvitamin D3 of 2 nM.
Marke:  Invitrogen™ A15670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15420714
  • 1408.00 € / 30 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible—use in your in-house assay or as part of our PolarScreen™ Competitor assays for a complete assay solution
  • Ready to use—active and native (untagged)
  • Convenient—available in bulk sizes
Spezifikation
Spezifikation
NP_000367.1
7421.0
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Full Length, Recombinant
VDR
Recombinant
Baculovirus
Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Binding, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma
30μg
RUO - research use only
NR1I1
Human
None