Learn More
Ismatec™ Viton™ Verlängerungsschlauch für 2- & 3-Stopp-Schläuche
Artikelnummer. 10276272
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,65 mm
2,0 mm
3,0 mm
Packungsgröße:
10 Meter
3 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10276272 1,65 mm 10 Meter
10184832 2,0 mm 3 Meter
10194832 3,0 mm 3 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276272 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 9763238
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezielle Verlängerungsschläuche für konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Ismatec™ Viton™ Verlängerungsschläuche sind für 2- und 3-Stoppschläuche geeignet.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Großer Temperaturbereich.
  • Begrenzte Lebensdauer.
  • Darf nicht für Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel verwendet werden.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Eingeschränkt
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Ausreichend
  • Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 175.300
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,065 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,65 mm
Material Viton
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,131 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3,35 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 10 m;
Dicke (angloamerikanisch) 0,066 in.
Dicke (metrisch) 1,7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Kleine MS-CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -31 °C
Schlauchgröße 1,65 mm
Gasdurchlässigkeit CO2 38, O2 14, N2 5
Einschränkungen Eingeschränkte Funktionsdauer
Farbe Schwarz
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp Verlängerungsschlauch für Pumpe