Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus Viton™ mit 2 Stoppern
Geeignet für Lebensmittel- und Laboranwendungen
202.00 € - 259.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpschlauch mit Stopfen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
Material | Viton |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 0,38 m |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11720159
|
Masterflex™
96428-13 |
13 |
202.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11789659
|
Masterflex™
96428-15 |
15 |
233.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750159
|
Masterflex™
96428-16 |
16 |
243.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700169
|
Masterflex™
96428-25 |
25 |
259.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Für Lebensmittel- oder Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist, zum Transfer von Säuren und Lösungsmitteln, für Anwendungen unter hohen Temperaturen
- Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, schwarz
- Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen
Spezifikation
Pumpschlauch mit Stopfen | |
Viton | |
0,38 m | |
660 Mm Hg |
FDA-konform | |
1,25 ft. | |
0 °C | |
150 °C |