missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus Viton™ mit 2 Stoppern
Geeignet für Lebensmittel- und Laboranwendungen
Marke: Masterflex™ 96428-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer strengen Prüfung unterzogen, um eine optimale Leistung/Lebensdauer von Pumpen in Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Für Lebensmittel- oder Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist, zum Transfer von Säuren und Lösungsmitteln, für Anwendungen unter hohen Temperaturen
- Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, schwarz
- Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen
Spezifikation
Pumpschlauch mit Stopfen | |
0,8 mm | |
1,25 ft. (2,01 m) | |
0 °C | |
13 | |
1/16 in. | |
660 mm Hg |
FDA-konform | |
Viton | |
0,38 m | |
8/Packung | |
30 ml/min | |
40 psi, 2,7 bar | |
150 °C |