Learn More
Ismatec™ Microbore Viton Pumpenschlauch mit Stopp
Wählen Sie die Größe und Formulierung, die Ihren Anforderungen an die Flussrate und Anwendung entspricht.
359.00 € - 368.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpschlauch mit Stopfen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) |
Material | Viton |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 0,38 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11719829
|
Ismatec™
96428-26 |
0,89 mm | 30 ml/min |
366.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11729829
|
Ismatec™
96428-34 |
1,42 mm | 67 ml/min |
368.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12688093
|
Ismatec™
96428-48 |
2,79 mm | 200 ml/min |
366.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15362845
|
Ismatec™
96428-42 |
2,06 mm | 130 ml/min |
359.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die original Ismatec™ Schläuche werden einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Pumpschlauch mit Stopfen | |
Viton | |
0,38 m | |
0 °C | |
150 °C |
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) | |
1,25 ft. | |
Pumpenmodelle der Serie L/S | |
25,3 psi, 1,75 bar |