Learn More
SVL™ O-Ringe aus Viton für Kugelverbindungen
Zur Verwendung mit Kugelgelenken
42.65 € - 106.00 €
Spezifikation
Material | Viton |
---|---|
Typ | O-ring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kugelgelenke |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12463511
|
SVL
690-13 |
Passend für RM:RF19 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12483511
|
SVL
690-16 |
Passend für RM:RF41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12473511
|
SVL
690-15 |
Passend für RM:RF35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Kugelgelenken
Spezifikation
Viton | |
O-ring | |
Für Kugelgelenke | |
10/Packung |