Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11582583
  • 230.00 € / 5 Meter
Verfügbar ab
24-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit insbesondere gegen aggressive Treibstoffe, Säuren, tierische und pflanzliche Öle, Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
  • Gute Beständigkeit gegen Ozon und Bestrahlung
  • Weitere Größen auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
5 m
Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Viton-Gummi
3 mm