Learn More
Heidolph™ Viton™ Schläuche
Artikelnummer. 10055751 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8.4 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10055751 8.4 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10055751 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5255002800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch, wenn Sie eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen benötigen. Heidolph™ Viton™ Schläuche sind glatt, biokompatibel und inert.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Substanzen bei hohen Temperaturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8.4 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringe Gasdurchlässigkeit, beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Stoffe bei hohen Temperaturen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode 16 Stunden (bei 250 °C mit Heißluftumwälzung empfohlen).
Höhe (metrisch) 6,7 m Wasser
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Einschränkungen Begrenzte Nutzungsdauer.
Farbe Undurchsichtiges Schwarz
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,5/1,5 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Schläuche