Learn More
Ismatec™ Viton™ Schläuche für peristaltische Pumpen
Descrizione
- Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien) |
| Beschreibung | Verlängerungsschlauch, Viton, 0,89 mm ID, 50 ft/Packung |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,035 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,89 mm |
| Material | Viton |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,101 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,59 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Zur Verwendung mit | Pumpenserie C/L |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?