Learn More
Robu™ VitraPor™ 3.3 Borosilicate Glass Micro-Filter-Candles
32.45 € - 226.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Anzahl pro Packung | Gehäuse 5Pack |
Typ | Mikrofilterkerzen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10716082
|
Robu™
18103 |
3 μm | 6 x 6 x 15mm | N/A | N/A | N/A | |||
16654725
|
Robu™
18103 |
3 μm | 6 x 6 x 15mm |
226.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10225601
|
Robu™
18104 |
4 μm | 6 x 6 x 15mm | N/A | N/A | N/A | |||
16812936
|
Robu™
18104 |
4 μm | 6 x 6 x 15mm |
216.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16872936
|
Robu™
18114 |
4 μm | 8 x 9 x 20mm |
218.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10574741
|
Robu™
18113 |
3 μm | 8 x 9 x 20mm | N/A | N/A | N/A | |||
16862936
|
Robu™
18113 |
3 μm | 8 x 9 x 20mm |
197.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Gehäuse 5Pack | |
Mikrofilterkerzen |