Learn More
Cytiva Vivaspin™ 2 Probnkonzentratoren
Artikelnummer. 10723837 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
5 kDa
50 kDa
Conditionnement:
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO unitSize
10723837 5 kDa 25 Stück
10259714 50 kDa 25 Stück
10724027 10 kDa 25 Stück
10157244 3 kDa 25 Stück
10269714 100 kDa 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10723837 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28932245
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zur einstufigen, nicht denaturierenden Probenkonzentration in einem einzigen Röhrchen für minimalen Probenhandling und reduzierten Probenverlust. Cytiva Leben Vivaspin™ 2 Probenkonzentratoren sind für Wissenschaftler geeignet, die mit Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einem MWCO-Bereich von Mr 3 000 bis 100 000.
Eine bis zu 30-fache Aufkonzentration der Probe kann erreicht werden, wenn die Rückgewinnung des Zielmoleküls typischerweise mehr als 95 % beträgt. Die patentierte Dead-Stop-Technologie sorgt dafür, dass die Proben nicht zum Trockenfallen konzentriert werden können, und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
  • Für Probenvolumen von 100 μl bis 20ml in einem Molekulargewichtsbereich mit Cutoff-Werten von Mr3000 bis 100,000
  • Die vertikale halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere von der unteren Kammer trennt, verstopft nicht und verträgt hohe Durchflussmengen
  • Die Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran und hinterlässt eine konzentrierte Probe in der oberen Kammer
  • Kompatibel im pH-Bereich von 1 bis 9
  • Aktive Membranfläche: 1.2 cm2
  • Vivaspin 2 ermöglicht eine einfache, berührungslose Lagerung durch Rückzentrifugieren des Konzentrats in die Rückgewinnungskappe.
Wählen Sie zur maximalen Wiedergewinnung einen Molekulargewicht-Grenzwert, der mindestens 50 % niedriger ist als die Molekulargröße der zu untersuchenden Probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material (Membran) PES
MWCO 5 kDa
Filtrationsbereich 1,2 cm2
Menge 25/Pckg.
Volumen (metrisch) 400 μl bis 2 ml
Länge (metrisch) 126 mm
Breite (metrisch) 17 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.