Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivaspin Endotest
Einweg-Ultrafiltrationsgerät zur Endotoxinkonzentration und Entfernung von störenden Substanzen aus flüssigen Proben für LAL-Tests.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ VS15RXETO
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77000kg
Artikelnummer. 15868122
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert als Endotoxin-frei.
  • Erhältlich mit einer Cellulosetriacetat-Membran mit einem Molecular Weight Cut Off von 20,000.
  • Ermöglicht parallele Tests aufgrund der zentrifugalen Bauweise und der geringen Bearbeitungszeit.
  • Kann effektiv in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden aufnehmen.
Spezifikation
Spezifikation
Cellulose Triacetate
Polycarbonate
Centrifugal Ultrafiltration Device
116 mm
20 kDa
12/Pk.
30 μL (Dead-stop Volume)
30 mm