Learn More
Vivid™ CYP2C9 Blue Screening-Kit
Marke: Invitrogen P2861
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.18000kg
Spezifikation
VIVID™ | |
Vivid™ CYP450-Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate sind auch separat erhältlich. Reaktionspuffer bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. BACULOSOMES™, das NADPH-Regenerationssystem und NADP+ bei -80 °C lagern. Die Vivid™ Substrate und Standards bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. (Bei Langzeitlagerung in organischem Lösungsmittel resuspendieren und bei -20 °C lagern.) | |
VIVID Blue | |
300 Assays | |
Blau |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fluoreszent | |
Screening-Kit | |
96-Well-Platte | |
Trockeneis |