Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening Kit
Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening Kit
Marke: Invitrogen™ PV6142
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Die Vivid™ CYP450 Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Sie bieten eine optimierte Methode zur Untersuchung von Isozym-spezifischer CYP450-Arzneimittel-Wechselwirkungen, -Metabolismus und -Hemmung. Vivid™ CYP450 Screening Kits bieten:Einfaches Mischen-und-Ablesen-Format
Vivid™ CYP450 Screening-Kits beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien. Die CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden und ein humanes CYP450-Isoenzym (CYP2J2 in diesem Fall) und humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYPs450 verhindert wird.
Auffällige Vivid™ Reagenzien für helle fluoreszierende Signale und geringen Hintergrund
Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen, bis sie gespalten oder hydroxyliert sind. Oxidation an einer von zwei möglichen Stellen setzt das stark fluoreszierende Produkt frei (Abbildung 1). Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. Das Vivid™ MOBFC-Substrat ist im Lieferumfang dieses Kits enthalten. Dieses Substrat setzt ein Produkt frei, das blaugrün fluoreszierend ist.
Flexible Assay-Formate für optimierte Ergebnisse
Die Empfindlichkeit der Vivid™ CYP450 Assays ermöglicht den Nachweis schwacher Inhibitoren und die Miniaturisierung auf bis zu 2μl pro Reaktion. Assays können im kinetischen Modus oder im Endpunktmodus eingerichtet werden, um das Screening mehrerer Platten zu erleichtern (Abbildung 2). Assays können bei Raumtemperatur oder 37 °C durchgeführt werden
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittel-Wechselwirkungen, Verbindungs-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Erstellung von prädiktiven SAR-Modellen als Leitfaden für den Verbindungserwerb
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
Spezifikation
Leuchtstoffarmer™ CYP J Cyan-Screening22-Kit,300 Assays, Cyan-Farbe, Fluoreszenzdetektionsmethode, Cytochrom P450-Druggiebelziel, CYP2 J2-Nachweisziel, menschliche Spezies, verwendet in Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Pharma und Biopharma, Protein-Assays | |
1 Röhrchen Reaktionspuffer,1 Röhrchen BACULOSOMES™ plus Reagenz, 1 Röhrchen Vivid™ Regenerationssystem, 1 Röhrchen Vivid™ NADP+, 1 Röhrchen Vivid™ Substrat und 1 Röhrchen Vivid™ Fluoreszenz-Standard | |
Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening-Kit |
Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Pharma und Biopharma, Protein-Assays und -Analyse, zielbasierte ADME/tox-Assays, Proteinbiologie, Zellanalyse, Zellstoffwechsel, Arzneimittelforschung und -entwicklung, biochemische ADME-Assays, Cytochrom-p450-Hemmung-ADME-Assays, Protein-Assays und -Analyse, Cytochrom-p450-Aktivität | |
– 80 °C | |
300 Assay(s) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.