missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VMP1 Monoclonal Antibody (K92018_1H6), Invitrogen™

Artikelnummer. p-200088899
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
200 μL
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30209973 200 μL 200 Mikrogramm
30199022 50 μL 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30209973 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA556102

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VMP1 is a stress-induced protein that, when overexpressed, promotes formation of intracellular vacuoles followed by cell death. May be involved in the cytoplasmic vacuolization of acinar cells during the early stage of acute pancreatitis.VMP1 is a transmembrane protein that co-localizes with LC3, a marker of the autophagosomes. It interacts with beclin-1, a mammalian autophagy initiator, through the VMP1-Atg domain, which is essential for autophagosome formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VMP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon K92018_1H6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Gen VMP1
Gen-Zugriffsnummer Q96GC9
Gen-Alias 3110098I04Rik; 4930579A11Rik; AI787464; EPG3; HSPC292; MIR21; mir-21a; NF-E2 induceble protein-2; NF-E2-inducible protein 2; ni-2; Protein ni-2; Tango5; TDC1; Tmem49; transmembrane protein 49; Vacuole membrane protein 1; VMP1; wu:fb05d08; wu:fb92g08; zgc:77153
Gensymbole VMP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human VMP1 (immunogen range is 141-250).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81671
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.