missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VNN2 Antibody (3F8F8H6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18667746 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18667746 100 μg 100 Mikroliter
18616627 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18667746 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306441100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VNN2 Monoclonal antibody specifically detects VNN2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VNN2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 3F8F8H6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:25-1:100, ELISA 1:1000-1:2000, Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias EC 3.5.1, EC 3.5.1.92, FOAP-4, Glycosylphosphatidyl inositol-anchored protein GPI-80, GPI-80, GPI-80 variant protein 1, GPI-80 variant protein 2, GPI-80 variant protein 3, GPI-80 variant protein 4, pantetheinase, Protein FOAP-4, vanin 2, vanin-2, Vannin 2, vascular non-inflammatory molecule 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human VNN2 (Accession#: NP_004656.2; Met 1-Ser 492).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8875
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.