Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und braunen Graduierungen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
4.80 € - 49.35 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 648
Klasse Klasse AS
Material Kalknatronglas
Sterilität Nicht steril
Skala Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15201139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2303104
5 ml
26.55 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
15251139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2304504
50 ml
49.35 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10282664
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2303204
6 ml
38.90 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952110
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2303004
4 ml
29.20 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15291129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2302504
2 ml
23.20 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15932110
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2302904
3 ml
24.10 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10408231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2302904
3 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10128151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten & Graf GmbH
1 2303004
4 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 1 Markierung
  • Braune Graduierungen
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 648
Kalknatronglas
Ja
Ringmarkierungen
Vollpipette mit einer Markierung
Klasse AS
Nicht steril
Bernsteinfarbig
5
Nein