Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauen Graduierungen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
5.95 € - 61.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 648 |
---|---|
Klasse | Klasse AS |
Material | Kalknatronglas |
Sterilität | Nicht steril |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942110
|
Poulten & Graf GmbH
1 2303002 |
4 ml |
29.20 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15650414
|
Poulten & Graf GmbH
1 2304302 |
30 ml |
61.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10361172
|
Poulten & Graf GmbH
1 2303002 |
4 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15211139
|
Poulten & Graf GmbH
1 2303602 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15231139
|
Poulten & Graf GmbH
1 2304102 |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
- Mit 1 Markierung
- Blaue Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Ringmarkierungen | |
Vollpipette mit einer Markierung |
Klasse AS | |
Nicht steril | |
Blau | |
5 | |
Nein |