Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit brauner Graduierung
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ graduierte Pipette mit brauner Graduierung ist ideal zum Abmessen und Transferieren verschiedener Flüssigkeitsmengen.
3.05 € - 59.10 €
Spezifikation
Klasse | Klasse AS |
---|---|
Beschreibung | Messpipette |
Material | Kalknatronglas |
Sterilität | Nicht steril |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942100
|
Poulten & Graf GmbH
1 11433404 |
5 ml: 0.1 |
16.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962100
|
Poulten & Graf GmbH
1 11437404 |
10 ml: 0.1 |
17.25 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15261129
|
Poulten & Graf GmbH
1 11443404 |
25 ml: 0.1 |
35.20 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912110
|
Poulten & Graf GmbH
1 11447404 |
50 ml: 0.2 |
59.10 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982100
|
Poulten & Graf GmbH
1 11441404 |
20 ml: 0.1 |
35.20 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902100
|
Poulten & Graf GmbH
1 11425404 |
2 ml: 0.02 |
15.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982090
|
Poulten & Graf GmbH
1 11423404 |
2 ml: 0.01 |
18.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922100
|
Poulten & Graf GmbH
1 11427404 |
2 ml: 0.1 |
15.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962090
|
Poulten & Graf GmbH
1 11421404 |
1 ml: 0.1 |
15.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15241129
|
Poulten & Graf GmbH
1 11432404 |
5 ml: 0.05 |
17.25 €
5 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10157861
|
Poulten & Graf GmbH
1 11425404 |
2 ml: 0.02 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10595522
|
Poulten & Graf GmbH
1 11437404 |
10 ml: 0.1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10219481
|
Poulten & Graf GmbH
1 11423404 |
2 ml: 0.01 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10565702
|
Poulten & Graf GmbH
1 11427404 |
2 ml: 0.1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10729202
|
Poulten & Graf GmbH
1 11433404 |
5 ml: 0.1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10016141
|
Poulten & Graf GmbH
1 11441404 |
20 ml: 0.1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10650323
|
Poulten & Graf GmbH
1 11421404 |
1 ml: 0.1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10688592
|
Poulten & Graf GmbH
1 11447404 |
50 ml: 0.2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Gesamtabgabe
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit Ringmarkierungen
- Konformität bestätigt
Spezifikation
Klasse AS | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Messpipette |
Messpipette | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
Nein |