missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pipette mit Saugkolben und Graduierung

Keine Pipettierhilfe erforderlich. Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pipette mit Graduierung und Saugkolben sorgt für eine zuverlässige Abgabe der Flüssigkeit aus der Pipette.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 1424304

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10635413

  • 27.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit Saugkolben
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Durchsichtige Kalibrierzylinder
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation

Spezifikation

Klasse A
Ja
1
25 ml
Nein
Nicht steril
Bernsteinfarbig
0.10 ml
Graduierte Pipette mit Saugkolben
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote