Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC Graduated Cylinder
Safely and accurately aquire measurements for all laboratory needs. Poulten & Graf GmbH VOLAC Graduated Cylinder measures the volume of a liquid using horizontal marked lines.
Marke:  Poulten & Graf GmbH R263/WAC/F/2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10488601
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • White graduation
  • High form
  • Spouted
  • Hexagonal base
  • With single certificate
Spezifikation
Spezifikation
Round
Blue
Hexagonal
±0.5 mL
EN ISO 4788
Non-Disposable
Single Certificate
1 mL
100mL
To Contain
Graduated Cylinder
Graduated Cylinder, Volac, with single certificate
Borosilicate Glass
Class A
100 mL
0.50mL
Autoclavable
1mL