Learn More
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben ist konformitätszertifiziert. Er besteht aus Duran™ Glas, ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
Marke:  Karl Hecht™ 42097099
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023851
  • 305.28 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Standardschliff ohne Stopfen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas 3.3
Messkolben
NS 45
10 l
Standard
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali