Learn More
Vitlab™ Messkolben mit Polypropylen-Stopfen
Bereiten Sie chemische Lösungen mit Präzision vor. Der VITLAB™ Messkolben mit Polypropylen-Stopfen ist ideal für die Vorbereitung und den Betrieb chemischer Lösungen im Labor. Die Kolben sind UV-absorbierend, hochtransparent und für lichtempfindliche Substanzen geeignet.
Marke: Vitlab™ 672950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.67000kg
Beschreibung
- UV-absorbierend, hochtransparent.
- Für die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen
- Eine thermische Belastung bis 121 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
50 ml | |
150 ml | |
10/19/2018 (dies ist kein Datum) | |
0.05 ml |