Learn More
Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit Rand ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
Marke:  Karl Hecht™ 42089028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023921
  • 10.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
  • Standardtyp.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Mit Rand, ohne Stopfen.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas 3.3
0,06 ml
Mit Rand
25 ml
Messkolben
Ja
NS 10