Learn More
Witeg™ Messkolben mit Ausguss und ST-PE-Stopfen
Lagern Sie Ihre Chemikalien und Reagenzien in konformitätszertifizierten Messkolben. Der Witeg™ Messkolben mit Ausguss und ST-PE-Stopfen ist hochbeständig und verfügt über widerstandsfähige Graduierungsmarkierungen.
10.15 € - 47.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Beschreibung | Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Form | Volumetrisch |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Beschreibung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Beschreibung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10299341
|
Witeg™
3 664 002 A |
20 ml | ST 10/19 | Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. | 0.040 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10556112
|
Witeg™
3 664 005 A |
50 ml | ST 12/21 | Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. | 0.060 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15282259
|
Witeg™
3 664 050 A |
500 ml | ST 19/26 | Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. | 0.250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10219541
|
Witeg™
3 664 101 A |
1000 ml | ST 29/32 | Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. | 0.400 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10301192
|
Witeg™
3 664 100 A |
1000 ml | ST 24/29 | Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. | 0.600 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Klasse A.
- Konformität-zertifiziert.
- DIN 12664 (ISO 1042).
- Borosilikat 3.3.
- Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig.
- Ausguss
- 10/19 ST-PE-Stopfen
- Toleranz: 0.040 ml.
Spezifikation
Polyethylen | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja | |
A |
Die blauen DIFFICO Ringmarkierungen und Beschriftungen sind säure- und alkalibeständig. | |
Volumetrisch | |
Ausguss | |
Stopfen |