missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen
Lagern Sie Ihre Chemikalien und Reagenzien in konformitätszertifizierten Messkolben. Der Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen ist hochbeständig und verfügt über widerstandsfähige Graduierungsmarkierungen.
8.80 € - 43.35 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Beschreibung | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Form | Volumetrisch |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Beschreibung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Beschreibung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10778841
|
Witeg™
3 664 100 |
1000 ml | ST 24/29 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.600 ml |
34.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10683432
|
Witeg™
3 664 101 |
1000 ml | ST 29/32 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.600 ml |
43.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10216114
|
Witeg™
3 664 001 |
10 ml | ST 7/16 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.025 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10365931
|
Witeg™
3 664 006 |
50 ml | ST 14/23 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10204351
|
Witeg™
3 664 012 |
10 ml | ST 10/19 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.040 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10395881
|
Witeg™
3 664 003 |
25 ml | ST 10/19 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.040 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10769031
|
Witeg™
3 664 011 |
100 ml | ST 14/23 | Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | 0.100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Volumetrische Form.
- Klasse A.
- Konformität-zertifiziert.
- Borosilikat 3.3.
Spezifikation
Polyethylen | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja | |
Stopfen |
Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | |
Volumetrisch | |
A |