Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit Rand
Perfekt für genaue Verdünnungen und hervorragend für Präparate mit präzisem Volumen. Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit Rand ermöglichen präzise Messungen bekannter Volumina.
9.65 € - 153.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 1042 |
---|---|
Farbe | Klarglas |
Beschreibung | Messkolben mit Rand |
Material | Borosilikatglas |
Graduierungen | Braune Ringmarkierungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972180
|
Poulten & Graf GmbH
1 50037F |
10 ml |
49.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922190
|
Poulten & Graf GmbH
1 50061F |
1000 ml |
153.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912190
|
Poulten & Graf GmbH
1 50053F |
200 ml |
37.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902190
|
Poulten & Graf GmbH
1 50045F |
50 ml |
57.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962180
|
Poulten & Graf GmbH
1 50033F |
5 ml |
49.25 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992180
|
Poulten & Graf GmbH
1 50043F |
25 ml |
54.35 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11873580
|
Poulten & Graf GmbH
1 50051F |
100 ml |
64.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10555692
|
Poulten & Graf GmbH
1 50045F |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10498221
|
Poulten & Graf GmbH
1 50037F |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10790923
|
Poulten & Graf GmbH
1 50033F |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10535522
|
Poulten & Graf GmbH
1 50043F |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10478031
|
Poulten & Graf GmbH
1 50053F |
200 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10436121
|
Poulten & Graf GmbH
1 50061F |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10381122
|
Poulten & Graf GmbH
1 50051F |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
- Mit Rand
Spezifikation
EN ISO 1042 | |
Messkolben mit Rand | |
Braune Ringmarkierungen | |
Mit Rand | |
Nein | |
Klasse A |
Klarglas | |
Borosilikatglas | |
Rand | |
Messkolben mit Rand | |
Nicht steril | |
Flach |