Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit Rand
Perfekt für genaue Verdünnungen und hervorragend für Präparate mit präzisem Volumen. Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit Rand ermöglichen präzise Messungen bekannter Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 50051F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
- Mit Rand
Spezifikation
100 ml | |
Klarglas | |
100 ml | |
Braune Ringmarkierungen | |
Rand | |
Messkolben mit Rand | |
Nein | |
Nicht steril | |
Flach |
EN ISO 1042 | |
Messkolben mit Rand | |
Borosilikatglas | |
170 mm | |
Mit Rand | |
0.10 ml | |
Ja | |
Klasse A |