Learn More
Voriconazol-d3, TRC
Artikelnummer. 30450959
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450959 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30450959 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV7600025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Voriconazole methyl-d3
CAS 1217661-14-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C16 2H3 H11 F3 N5 O
Menge 5 mg
Synonym (αR,βS)-α-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoro-β-(methyl-d3)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol, DRG 0301, UK-109496-d3, VRC-d3, Vfend-d3, Voriconazol-d3
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-Name (2R,3S)-4,4,4-Trideuterio-2-(2,4-difluorphenyl)-3-(5-fluorpyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 352.33
Formelmasse 352.1339
Reinheit (%) >95