Learn More
Gilson™ Vortexschüttler
Mit seinem einzigartigen Ausgleichssystem bietet der Mischer ein sofortiges Vortexmischen ohne Lärm und Vibration. Kann sowohl auf Berührung als auch in Dauerbetrieb verwendet werden, bietet variable Geschwindigkeiten und ist für eine Vielzahl von Temperaturumgebungen geeignet.
474.00 €
Spezifikation
Drehzahlbereich | 200 bis 3200 U/min |
---|---|
Spannung | 230 V |
Stromstärke | 0,75 A |
Produkttyp | Vortex Mixer |
Frequenz | 50 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16328611
|
Gilson™
36110750 |
EU-Stecker |
474.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Maximales Mischen, minimaler Lärm
- Basiert auf einem neuartigen Ausgleichssystem, das im Vergleich zu anderen Mischinstrumenten selbst bei 50 ml-Röhrchen eine starke Mischwirkung mit geringerem Lärm und weniger Vibrationen bietet.
- Mit seinen Saugfüßen steht der Vortexmischer stabil auf Ihrem Tisch.
- Bietet eine sofortige variable Drehzahleinstellung von 200 bis 3200 U/min und kann auf Berührung oder per Dauerbetrieb verwendet werden.
- Der Vortexmischer arbeitet in einem breiten Temperaturbereich (+4 °C − 65 °C) und verfügt über eine spritzwassergeschützte elektronische Steuerung.
- Es sind auch mehrere optionale Köpfe in flacher Ausführung oder als Konfiguration für mehrere Röhrchen erhältlich.
Spezifikation
200 bis 3200 U/min | |
0,75 A | |
50 Hz | |
17 cm | |
13 cm | |
16 cm | |
3,8 kg |
230 V | |
Vortex Mixer | |
6,6 Zoll | |
5,1 Zoll | |
6,2 in. | |
8,4 lb. |