missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS24 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16874664 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16874664 20 μL 20 Mikroliter
16864664 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16874664 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 154721AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein with a conserved RNA-binding motif. The protein is found predomitly in the nucleus, although it is also present in the cytoplasm. It is preferentially associated with mRNAs produced by splicing, including both nuclear mRNAs and newly exported cytoplasmic mRNAs. It is thought that the protein remains associated with spliced mRNAs as a tag to indicate where introns had been present, thus coupling pre- and post-mRNA splicing events. Previously, it was thought that two genes encode this protein, RBM8A and RBM8B; it is now thought that the RBM8B locus is a pseudogene. Two alternative start codons result in two forms of the protein, and this gene also uses multiple polyadenylation sites.

Spezifikation

Antigen VPS24
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CHMP3
Gen-Zugriffsnummer Q9Y3E7
Gen-Alias CGI 149, CHMP3, Chromatin modifying protein 3, hVps24, NEDF, VPS24
Gensymbole CHMP3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen VPS24 Fusion Protein Ag7776
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51652
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.