missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS33A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16896-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886654

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene is a member of the Sec-1 domain family, and it encodes a protein similar to the yeast class C Vps33 protein. The mammalian class C VPS proteins are predomitly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway.
Spezifikation

Spezifikation

VPS33A
Polyclonal
Unconjugated
VPS33A
hVPS33A, VPS33A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
65081, 65082, 77573
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q63615, Q96AX1, Q9D2N9
Vps33a
VPS33A Fusion Protein Ag10422
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote